Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 1X8 |
| Fysisk form | Moist Beads |
| Partikelstorlek | 15 % max. (on 100 mesh, cumulative) 15 % max. (through 325 mesh) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Vattenretentionskapacitet | Cl form: 39 to 45% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Färg | White to Yellow |
| Merck Index | 10, 2182 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Show More |