Läs mer
Dowex 1X8 kloridform 100-200 Mesh, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex 1X4 Chloride |
| CAS | 69011-19-4 |
| Molekylformel | (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin |