Läs mer
Dowex 1X8 kloridform 100-200 Mesh, TRC
Produktkod. 30380680
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380680 1 kg
30373157 500 g
30371533 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30380680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4855151KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex 1X4 Chloride
CAS 69011-19-4
Molekylformel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Kvantitet 1 kg
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin