Läs mer
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308845
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308845 250 g 250g
11398835 50 g 50g
11318845 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13943.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12612-37-2
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), används som katalysator för selektiv monotetrahydropyranylering av symmetriska dioler och för selektiv monoförestring av dikarboxylsyror. Det används också för att avlägsna kalcium från vattenhaltiga prover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Dowex™ 50WX2 50-100 (H) används som katalysator för selektiv monotetrahydropyranylering av symmetriska dioler och för selektiv monoförestring av dikarboxylsyror. Det används också för att avlägsna kalcium från vattenhaltiga prover.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12612-37-2
MDL-nummer MFCD00132722
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 50WX2 50-100 (H)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.