Läs mer
Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Produktkod. 11328815
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11328815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13917.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) används för omvandling av D,L-glyceraldehyd-3-fosfat-dietylacetal (bariumsalt) vid behandling med kokande vatten till fri aldehyd D,L-glyceraldehyd-3-fosfat. Det används också för att undersöka effekten av partikelstorlek på läkemedelsladdnings- och frisättningsprofiler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Dowex∣r 50WX4 100-200 (H) används för omvandling av D,L-glyceraldehyd-3-fosfat-dietylacetal (bariumsalt) vid behandling med kokande vatten till fri aldehyd D,L-glyceraldehyd-3-fosfat. Det används också för att undersöka effekten av partikelstorlek på läkemedelsladdnings- och frisättningsprofiler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11113-61-4
MDL-nummer MFCD00132725
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.