Läs mer
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Produktkod. 11308825
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308825 50 g 50g
11318825 250 g 250g
11328825 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13922.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.80 SEK
    695.65 SEK / 50g
    Save 161.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11119-67-8
AmberChrome™ 50WX8 jonbytarharts) används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
AmberChrome™ 50WX8 Jonbytarharts används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11119-67-8
MDL-nummer MFCD00132726
IUPAC-namn AmberChrom™ 50WX8 jonbytarharts
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 50WX8 200-400 (H)
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.