Läs mer
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Beskrivning
AmberChrome™ 50WX8 jonbytarharts) används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
AmberChrome™ 50WX8 Jonbytarharts används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 50WX8 200-400 (H) |
| Kvantitet | 1000 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Säkerhet och hantering
- Dowex 50WX8 200-400 (H)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.