Läs mer
Dowex™ 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Produktkod. 10255291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255291 100 g Plastic Bottle 100g
10051981 500 g Plastic Bottle 500g
11986991 2.5 kg Plastic Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335341000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 11119-67-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11119-67-8
MDL-nummer MFCD00132726
IUPAC-namn AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 50WX8
Fysisk form Moist Beads or Spheres
Partikelstorlek 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Förpackning Plastic Bottle
Volym total kapacitet wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Vattenretentionskapacitet H form: 50 to 58%
Färg Beige to Brown
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.