Läs mer
Dowex 50X2-100, jonbytarharts, ACROS Organics, TRC
Produktkod. 30352793
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30352793 1 g
1 options
Produktkod. 30352793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1261351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex 50X2-100
CAS 12612-37-2
Kvantitet 1 g
Synonym Ion-exchange Resin, ACROS Organics