Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 50WX2 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | Particle size analysis: on 20 mesh (cumulative): <15%, through 70 mesh: <15% |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, H form (meq/mL):> 0.6 |
| Vattenretentionskapacitet | H form: 74 to 82% |
| Fieser | 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176 |
| Kvantitet | 100 g |