Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 50WX4 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15% |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1 |
| Vattenretentionskapacitet | H form: 64 to 72% |
| Kvantitet | 100 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dowex|TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .