Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 50WX2 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max. |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6 |
| Vattenretentionskapacitet | H form: 74 to 82% |
| Kvantitet | 100 g |