Läs mer
Dowex AG 50W-X8, TRC
Produktkod. 30385470
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30385470 1 mg
1 options
Produktkod. 30385470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5370581MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Kvantitet 1 mg
Synonym Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8