Learn More
Dowtherm A, TRC
Product Code. 30370554
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
Product Code. Kvantitet
30370554 250 mL
1 options
Product Code. 30370554 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD537100250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dowtherm A
CAS 8004-13-5
Molekylformel C12H10O.C12H10
Kvantitet 250 mL
Synonym 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1
InChI formel InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
LEDER C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3
IUPAC-namn Oxydibenzen 1,1'-bifenyl
Molekylvikt (g/mol) 324.42
Formel vikt 324.15