Läs mer
Dowtherm A, TRC
Produktkod. 30387734
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30387734 50 mL
1 options
Produktkod. 30387734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD53710050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowtherm A
CAS 8004-13-5
Molekylformel C12H10O.C12H10
Kvantitet 50 mL
Synonym 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1
InChI formel InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
LEDER C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3
IUPAC-namn Oxydibenzen 1,1'-bifenyl
Molekylvikt (g/mol) 324.42
Formel vikt 324.15