Läs mer
Doxapram hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxapram Hydrochloride |
| CAS | 113-07-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Doxapram Hydrochloride |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C24 H30 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, hydrochloride (7CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride, 3,3-Diphenyl-1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-2-pyrrolidinone hydrochloride, Dopram, NSC 170958, Stimulexin |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O2.ClH/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-4-(2-morpholin-4-ylethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one;hydrochloride |
| Visa mer |