Läs mer
Doxapram hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16468366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16468366 100 mg -
16434397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0551A
MedChemExpress Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxapram hydrochloride hydrate
CAS 7081-53-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H33ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 55 mg/mL (127.03 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (57.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(CC)CC(CCN2CCOCC2)C1(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.O
Molekylvikt (g/mol) 432.98
Formel vikt 432.98
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation