Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxapram hydrokloridhydrat |
| CAS | 7081-53-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighet | Löslig vattenlösning: lätt löslig i kloroform |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C24H30N2O2. HCl. x H2O |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vitt till Nästan-vitt |
| Renhet | ≥98 % |