Läs mer
Doxapram, TRC
Produktkod. 30388118
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30388118 10 mg
1 options
Produktkod. 30388118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD55250510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxapram
CAS 309-29-5
Molekylformel C24H30N2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl- (7CI,8CI), 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, Doxapram
InChI formel InChI=1S/C24H30N2O2/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
LEDER CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Molekylvikt (g/mol) 378.51
Formel vikt 378.2307