missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Doxazosin-d8 (piperazine-d8), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxazosin-D8 (piperazine-D8) |
| CAS | 1126848-44-9 |
| Molekylformel | C23 D8 H17 N5 O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Methanone, [4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)- (ACI), [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone (ACI), Doxazosin-d8 (piperazine-d8), Doxazosin-d8, Doxazosin-D8 (piperazine-D8), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 4-Amino-2-[4-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazoline, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl-d8](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H25N5O5/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20/h3-6,11-12,20 H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])N(C(=O)C2COc3ccccc3O2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.5244 |
| Formel vikt | 459.2358 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?