Läs mer
Doxazosin EP Förorening D (Doxazosinrelaterad USP förening B), Mikromol™
Produktkod. 30049362
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049362 25 mg
17903006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049362 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0085.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Doxazosin EP Förorening D (Doxazosinrelaterad USP förening B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
CAS 28888-44-0
Analyt- eller komponentnamn 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
LEDER COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-1H-kinazolin-2,4-diaon
Molekylvikt (g/mol) 222.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 222,0641 g/mol