Läs mer
Doxazosin EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Doxazosin EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 27631-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H8 Cl2 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2,4-dikloro-6,7-dioxikonizolin |
| Visa mer |