Läs mer
Doxazosin EP Impurity E, Mikromol™
Produktkod. 30464094
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464094 4 x 25 mg
30049511 25 mg
30052364 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30464094 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0085.0600254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Doxazosin EP Impurity E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 27631-29-4
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 Cl2 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
IUPAC-namn 2,4-dikloro-6,7-dioxikonizolin
Molekylvikt (g/mol) 259.09
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 257,9963 g/mol