Läs mer
Doxazosin Mesilat EP-förorening C (Doxazosinrelaterad USP förening F), Mikromol™
Produktkod. 30049162
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049162 100 mg
30052041 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049162 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0386.06
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Doxazosin Mesilat EP Förorening C (Doxazosinrelaterad USP förening F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
CAS 617677-53-9
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H22 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. C (EP), Doxazosin USP Related Compound F, Doxazosin USP RC F, 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Related Compound F, Doxazosin Mesilate Impurity C, Doxazosin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
LEDER O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
IUPAC-namn [4-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-yl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 410.1478 g/mol