Läs mer
Doxazosin mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16492006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492006 500 mg 500mg
16452049 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0098A
MedChemExpress Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxazosin mesylate
CAS 77883-43-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29N5O8S
Kvantitet 500 mg
Synonym UK 33274 mesylate
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (60.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4OC5=CC=CC=C5OC4.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 547.58
Formel vikt 547.58
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation