Läs mer
Tocris Bioscience™ Doxazosin mesylate
Beskrivning
Selective α1-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.0, 8.5 and 8.4 for human α1B, α1A and α1D receptors respectively). Displays antihypertensive activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxazosin mesylate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C24H29N5O8S |
| Formel vikt | 547.58 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 547.583 |