Läs mer
Doxepin-d3 HCl (N-metyl-d3) (cis/trans-blandning), CDN
Produktkod. 30328458
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328458 0.01 g
30322117 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328458 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND35480.01G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Molekylformel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Kvantitet 0.01 g
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(6 H-benzo[c][1 ]benoxepin-11-yliden)-N-metyl-N-(trideuteriometyl)propan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 318.86
Formel vikt 318,1578 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 96% kemisk renhet