Learn More
Doxepin-D3 hydroklorid (cis/trans) 0,1 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans) |
| CAS | 347840-07-7 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylformel | C19 2H3 H18 N O . Cl H |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(6H-benzo[c][1]bensoxepin-11-yliden)-N-metyl-N-(trideuteriometyl)propan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.86 |
| Show More |