Läs mer
Doxepin-d3 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135231
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135231 1 mg
30137690 25 mg
17909309 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30135231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5500021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 347840-07-7
Molekylformel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 318.86
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
IUPAC-namn 3-(6H-benzo[c][1]bensoxepin-11-yliden)-N-metyl-N-(trideuteriometyl)propan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formel vikt 318.1578