Läs mer
Doxepin-d3 hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| Formel vikt | 318.1578 |