missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Doxepin EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Doxepin EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| CAS | 4504-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepin Imp. A (EP), Doxepin USP Related Compound A, Doxepin USP RC A, Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepinone, Doxepin Related Compound A, Doxepin Hydrochloride Impurity A, Doxepin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| LEDER | O=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?