Läs mer
Doxepin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30460201
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460201 100 mg
1 options
Produktkod. 30460201 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDXP1092HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Doxepin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Analyt- eller komponentnamn Doxepin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N O . Cl H
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 315,139 g/mol