Läs mer
Doxepin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30461066
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461066 1 ml
1 options
Produktkod. 30461066 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0032.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Doxepin hydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Analyt- eller komponentnamn Doxepin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/b17-11+;
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 315,139 g/mol