Läs mer
Doxepin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18042570
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18042570 250 mg
1 options
Produktkod. 18042570 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0032.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Doxepin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Analyt- eller komponentnamn Doxepin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6H),gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn (3E)-3-(6H-benso[c][1]benoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 315,139 g/mol