Läs mer
Doxepin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137552
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137552 2.5 g 2.5g
30133862 5 g -
18000820 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5500002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1229-29-4
Molekylformel C19 H21 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Synonym Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin
IUPAC-namn (3E)-3-(6H-benso[c][1]benoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Formel vikt 315.139