Läs mer
Doxepin N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30052134
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052134 25 mg
1 options
Produktkod. 30052134 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0032.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxepin N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734342-87-9
Analyt- eller komponentnamn Doxepin N-Oxide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H21 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 9,11-Didehydroestriol, Doxepin N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
LEDER Cl.C[N+](C)([O-])CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 331.84
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 331.1339 g/mol