Läs mer
Doxepin N-oxid, TRC
Produktkod. 30132611
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30132611 100 mg
30138421 50 mg
30007284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132611 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD550010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22684-91-9
Molekylformel C19H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Synonym 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
IUPAC-namn 3-(6H-benso[c][1]bensoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Specifications
Kemiskt namn eller material Doxepin N-Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Formel vikt 295.1572