Läs mer
Doxepin N-oxid, TRC
Produktkod. 30138421
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138421 50 mg
30132611 100 mg
30007284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD55001050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22684-91-9
Molekylformel C19H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Synonym 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
IUPAC-namn 3-(6H-benso[c][1]bensoxepin-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxepin N-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Formel vikt 295.1572