Läs mer
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress
Beskrivning
Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxercalciferol-d3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C28H41D3O2 |
| Färg | White |
| LEDER | O[C@@H](C[C@H](O)C1)C(/C1=C([2H])\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)CC3)=C([2H])\[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.67 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 415.67 |
| Procent renhet | 96.39% |
| Visa mer |