missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Doxercalciferol, MedChemExpress
Beskrivning
Doxercalciferol is a Vitamin D2 analog, acts as an activator of Vitamin D receptor, and prevent renal disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxercalciferol |
| CAS | 54573-75-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H44O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1.alpha.-Hydroxyvitamin D2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.17 mM) |
| LEDER | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)C)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.65 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?