Läs mer
Doxifluridine, MedChemExpress
Produktkod. 16470758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16470758 5 g -
16412039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11FN2O5
Kvantitet 5 g
Synonym Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 246.19
Formel vikt 246.19
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death