Läs mer
Doxifluridine, MedChemExpress
Produktkod. p-200099178
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 16470758
Brand: Medchem Express HYB0021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11FN2O5
Kvantitet 5 g
Synonym Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 246.19
Formel vikt 246.19
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.