missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Doxofylline-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxofylline-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 1219805-99-8 |
| Molekylformel | C11 D6 H8 N4 O4 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Doxofylline-d6 (dimethyl-d6), 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-1,3-di(methyl-d3)-1 H-purine-2,6-dione, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7 H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2ncn(CC3OCCO3)c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 7-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.2902 |
| Formel vikt | 272.1392 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?