missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Doxofylline-d6 (dimethyl-d6), CDN

Produktkod. 30319901
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319901 0.01 g
30311218 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319901 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71740.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Doxofylline-D6 (dimethyl-D6)
CAS 1219805-99-8
Molekylformel C11 D6 H8 N4 O4
Kvantitet 0.01 g
Synonym Doxofylline-d6 (dimethyl-d6), 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-1,3-di(methyl-d3)-1 H-purine-2,6-dione, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline-d6
InChI formel InChI=1 S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7 H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2ncn(CC3OCCO3)c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 7-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 272.2902
Formel vikt 272.1392 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.