Läs mer
Doxofylline, MedChemExpress
Produktkod. 16428056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428056 100 mg
1 options
Produktkod. 16428056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0004
MedChemExpress Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxofylline
CAS 69975-86-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14N4O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (187.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (93.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Formel vikt 266.25
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation