Läs mer
Doxorubicin Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 11413074
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11413074 5 mg Amber Glass 5mg
10512955 1 mg Amber Glass 1mg
10133293 10 mg Amber Glass 10mg
10767945 50 mg Amber Glass 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413074 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25165
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Doxorubicin Hydrochloride
Doxorubicin HCL is a chemotherapeutic agent. Antitumor, immunosuppressive, and antibiotic agent. It blocks RNA polymerase and reverse transcriptase. Also inhibits nucleic acid synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25316-40-9
Molekylformel C27H30ClNO11
Molekylvikt (g/mol) 579.98
MDL-nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI-nyckel MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC-namn (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxorubicin Hydrochloride
Nedbrytningsinformation 216°C
Smältpunkt 216°C
Färg Orange
Analysprocentintervall (by HPLC): ≥95%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 3487
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 580
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxorubicin hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.