Läs mer
Doxorubicin hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16452437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452437 50 mg -
16451756 500 mg -
16421166 200 mg 200mg
16406646 100 mg -
16431479 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16452437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15142
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin) hydrochloride, a cytotoxic anthracycline antibiotic, is an anti-cancer chemotherapy agent.
Doxorubicin hydrochloride is a potent human DNA topoisomerase I and topoisomerase II inhibitor with IC50s of 0.8 μM and 2.67 μM, respectively. Doxorubicin hydrochloride reduces basal phosphorylation of AMPK and its downstream target acetyl-CoA carboxylase. Doxorubicin hydrochloride induces apoptosis and autophagy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxorubicin hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 25316-40-9
Färg Reddish Brown
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30ClNO11
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 35.71 mg/mL (61.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (34.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C2C(C(C(C(O)=C(C[C@](C(CO)=O)(O)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3=C5O)=C5C2=O)=O)=CC=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 579.98
Formel vikt 579.98
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxorubicin (hydrochloride)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P313-Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxydaunorubicin(hydrochloride)