Läs mer
Doxorubicin hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17690877 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17690877 1 mg
17600887 5 mg
17610887 10 mg
17620887 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17690877 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215910101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 1mg
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 25316-40-9
Molekylformel C27H30ClNO11
Molekylvikt (g/mol) 579.98
MDL-nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI-nyckel MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC-namn väte (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl)oxi]-6,8,11-trihydroxi-8-(2-hydroxiacetyl)-1-metoxi-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracen-5,12-dionklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxorubicin hydrochloride
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 579.99
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxorubicin Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride