Läs mer
Doxorubicinhydroklorid
Beskrivning
Antitumörantibiotikum som hämmar DNA-topoisomerase II. Doxorubicinhydroklorid används som ett antineoplastiskt antibiotikum som hämmar DNA-topoisomeras. Det hämmar också syntesen av nukleinsyra och inducerar apoptos. Det har fluorescerande egenskaper, vilket möjliggör mätning av läkemedelspumpens aktivitet och subcellulära organeller (golgi och lysosom) roll i läkemedelsutsläppspumpens roll.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Doxorubicin hydrochloride, isolated from the bacterium Streptomyces peucetius, is an anthracycline antibiotic with antineoplastic activity and is related to daunorubicin
- It can intercalate between base pairs in the DNA helix preventing DNA replication
- It also inhibits the nucleic acid synthesis and can induce apoptosis
- It can inhibit DNA topoisomerase II, resulting in an increased and stabilized cleavable enzyme-DNA linked complex during DNA replication, and prevents nucleotide strand ligation after double-strand breakage
- Doxorubicin hydrochloride forms oxygen free radicals that result in cytotoxicity and lead to the lipid peroxidation of cell membrane lipids
Application
- This compound displays a fluorescent property allowing the measurement of drug efflux pump activity and examining the role of subcellular organelles (Golgi complex and lysosome) in the sequestration of drugs
- It has been used in cell viability assays
- It is used as a drug in polymeric PLGA-based microparticulate drug delivery and to develop in vitro doxorubicin-resistant HepG2 cells (HepG2-DR) and K562 cells (K562-DR)
- It is a substrate of the MRP1 transporter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxorubicin hydrochloride |
| Smältpunkt | 216°C (decomposition) |
| Färg | Orange-Red |
| Kvantitet | 10 mg |
| Beilstein | 4229251 |
| Merck Index | 14,3439 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 579.99 |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
- Doxorubicin hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning