Läs mer
Doxorubicinhydroklorid
Beskrivning
Antitumörantibiotikum som hämmar DNA-topoisomerase II. Doxorubicinhydroklorid används som ett antineoplastiskt antibiotikum som hämmar DNA-topoisomeras. Det hämmar också syntesen av nukleinsyra och inducerar apoptos. Det har fluorescerande egenskaper, vilket möjliggör mätning av läkemedelspumpens aktivitet och subcellulära organeller (golgi och lysosom) roll i läkemedelsutsläppspumpens roll.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Doxorubicinhydroklorid, isolerat från bakterien Streptomyces peucetius, är ett anthracyklinantibiotikum med antineoplastisk aktivitet och är besläktat med daunorubicin.
- Den kan interkalera mellan baspar i DNA-helixen och förhindra DNA-replikation
- Det hämmar också syntesen av nukleinsyror och kan inducera apoptos
- Det kan hämma DNA-topoisomerase II, vilket resulterar i ett ökat och stabiliserat klyvbart enzym-DNA-kopplat komplex under DNA-replikation, och förhindrar nukleotidsträngligering efter dubbelsträngsbrott
- Doxorubicinhydroklorid bildar syrefria radikaler som leder till cytotoxicitet och lipidperoxidation av cellmembranlipider
Tillämpning
- Denna förening uppvisar en fluorescerande egenskap som möjliggör mätning av läkemedelspumpens aktivitet och undersökning av subcellulära organeller (Golgi-komplex och lysosom) roll i läkemedelslagring
- Det har använts i celllivskraftsanalyser
- Det används som läkemedel vid polymer PLGA-baserad mikropartikelleverans och för att utveckla in vitro doxorubicinresistenta HepG2-celler (HepG2-DR) och K562-celler (K562-DR)
- Det är ett substrat till MRP1-transportören
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxorubicin hydrochloride |
| Smältpunkt | 216 °C (dekomposition) |
| Färg | Orange-röd |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 4229251 |
| Merck Index | 14,3439 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 579.99 |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
- Doxorubicin hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning